Få mere at vide
Chlorprothixen, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorprothixene |
| CAS | 113-59-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorprothixene |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C18 H18 Cl N S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7- |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13 |
| Vis mere |