Få mere at vide
Chlorprothixen hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18013880
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18013880 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013880 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1321.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorprothixenhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorprothixene hydrochloride
CAS 6469-93-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorprothixene hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 Cl N S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorprothixene hydrochloride, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 352.32
Mængde 250 mg
Formel vægt 351,0615 g/mol