Få mere at vide
Chlorprothixen EP urenhed E, Mikromol™
Artikelnummer. 17902566
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17902566 25 mg
17914336 100 mg
30462358 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17902566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1321.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorprothixen EP urenhed E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
CAS 86-39-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H7 Cl O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorprothixene Hydrochloride Imp. E (EP), Chlorprothixene Imp. E (EP), 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one, Chlorprothixene Hydrochloride Impurity E, Zuclopenthixol Decanoate Impurity B, Chlorprothixene Impurity E
InChI formel InChI=1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
SMIL Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
IUPAC navn 2-chlorothioxanthen-9-one
Molekylvægt (g/mol) 246.71
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.9906 g/mol