Få mere at vide
Chlorprothixene-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorprothixene-d6 |
| CAS | 1246912-83-3 |
| Molekylær formel | C18H12D6ClNS |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (3Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine-d6, (Z)-2-Chloro-N,N-dimethyl-thioxanthene-delta9,gamma-propylamine-d6, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine-d6, CPT-d6, 3-(2-Chlorothioxanthen-9-ylidene)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-ylidene)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.9 |