Få mere at vide
Chlorprothixen 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320453
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320453 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320453 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11503500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Chlorprothixene
CAS 113-59-7
Analyt- eller komponentnavne Chlorprothixene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H18 Cl N S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, (Z)-3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine, CPT, CPX, Chlorprothixen, Chlorprothixene, Chlorprotixen, Chlorprotixene, Chlothixen, Chorprothixene, Iaractan, MK 184, N 714, Paxyl, Rentovet, Ro 4-0403, Ro 4-04033, Tactaran, Taractan, Tarasan, Tardan, Traquilan, Trictal, Truxal, Truxaletten, Truxil, Vetacalm, cis-Chlorprothixene, alpha-Chlorprothixene
InChI formel InChI=1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
SMIL CN(C)CC\C=C/1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn (3Z)-3-(2-chlorothioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 315.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 315,0848 g/mol