Få mere at vide
Chlorpropham, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16339737 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
16339737 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16339737 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1002.75 DKK
    869.79 DKK / 1ml
    Spare 132.96 DKK
    13% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Chlorpropham101-21-31000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpropham
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 101-21-3, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C10H12ClNO2
MDL nummer MFCD00037108
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 213.66
PubChem CID 2728
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34630
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug