Få mere at vide
Chlorpropham-d7 (iso-propyl-d7), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpropham D7 (isopropyl D7) |
| CAS | 2140327-49-5 |
| Molekylær formel | C10 D7 H5 Cl N O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Chlorpropham D7 (isopropyl D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12ClNO2/c1-7(2)14-10(13)12-9-5-3-4-8(11)6-9/h3-7 H,1-2H3,(H,12,13)/i1D3,2D3,7 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(OC(=O)Nc1cccc(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.7039 |
| Formel vægt | 220.0996 g/mol |
| Vis mere |