Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorpropham
Artikelnummer. 17251162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17251162 25 g 25g
17241162 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251162 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465580250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-21-3
Molekylær formel C10H12ClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpropham
Mængde 25 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med acetone, methanol, ethanol
Smeltepunkt 36,0 °C til 38,0 °C
Formel vægt 213.66