Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorpropham
Artikelnummer. 17241162 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17241162 5 g -
17251162 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241162 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465580050
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-21-3
Molekylær formel C10H12ClNO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpropham
Mængde 5 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig. Andre opløseligheder: blandbar med acetone, methanol, ethanol
Smeltepunkt 36,0 °C til 38,0 °C
Formel vægt 213.66
InChI nøgle CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 213.66
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.