Få mere at vide
Chlorpropamid EP urenhed B, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorpropamid EP urenhed B, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Dipropylurea |
| CAS | 623-95-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3-Dipropylurea |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H16 N2 O |
| Synonym | N,N'-Dipropylurea, Urea, 1,3-dipropyl- (6CI,7CI,8CI), 1,3-Di-n-propylurea, 1,3-Dipropylurea, N,N'-Dipropylurea, Chlorpropamide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2O/c1-3-5-8-7(10)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3,(H2,8,9,10) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CCCNC(=O)NCCC |
| IUPAC navn | 1,3-dipropyluræ |
| Vis mere |