Få mere at vide
Chlorpropamide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpropamide-d4 |
| CAS | 1794779-79-5 |
| Molekylær formel | C10H9D4ClN2O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-Chloro-N-[(propylamino)carbonyl]benzenesulfonamide-d4, Adiaben-d4, Asucrol-d4, Catanil-d4, Chlorodiabina-d4, Chloronase-d4, Chloropropamide-d4, Chlorpropamid-d4, Diabaril-d4, Diabechlor-d4, Diabenal-d4, Diabenese-d4, Glisema-d4, Meldian-d4, Melitase-d4, Millinese-d4, N-(4-Chlorophenylsulfonyl)-N'-propylurea-d4, NSC 44634-d4, NSC 626720-d4, P 607-d4, Stabinol-d4, U 9818-d4, N-(p-Chlorobenzenesulfonyl)-N'-propylurea-d4, N-Propyl-N'-(p-chlorobenzenesulfonyl)urea-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13ClN2O3S/c1-2-7-12-10(14)13-17(15,16)9-5-3-8(11)4-6-9/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,12,13,14)/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | ClC1=C([2H])C([2H])=C(S(NC(NCCC)=O)(=O)=O)C([2H])=C1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)sulfonyl-3-propylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.76 |