Få mere at vide
Chlorpromazine, TRC
Artikelnummer. 18081810
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18081810 500 mg
18013520 50 mg
18001530 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18081810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424768500MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-53-3
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 S
Molekylvægt (g/mol) 318.86
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]- (7CI,8CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]phenothiazine, 2-Chloropromazine, 2601A, Aminazin, Aminazine, Ampliactil, Amplictil, BC 135, CPZ, Chlor-Promanyl, Chlordelazin, Chlorderazin, Chlorpromados, Chlorpromazine, Chlropromados, Elmarin, Esmind, Fenactil, Fenaktyl, Fraction AB, HL 5746, Largactilothiazine, Largactyl, Largaltil, Megaphen, NSC 167745, NSC 226514, Noiafren, Novomazina, Phenactyl, Proma, Promactil, Promazil, Propaphenin, Prozil, RP 4560, Relitil, SKF 2601A, Sanopron, Sedatil, Thorazin, Thorazine, Wintermin
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formel vægt 318.0957
Procent renhed >95%