Få mere at vide
Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| CAS | 150111-59-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C17 H19 Cl N2 O2 S . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Chlorpromazine Sulphoxide N-Oxide Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O2S.C4H4O4/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)23(22)17-9-8-13(18)12-15(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide |
| Vis mere |