Få mere at vide
Chlorpromazine Sulphoxide, LoGiCal
Artikelnummer. 30460945
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460945 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460945 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0420.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine Sulfoxide
CAS 969-99-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorpromazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 334.0907 g/mol