Få mere at vide
Chlorpromazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463238
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463238 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463238 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0420.0101
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Chlorpromazine Sulphoxide 1.0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine Sulfoxide
CAS 969-99-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorpromazine Sulfoxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Chlorpromazine Hydrochloride Imp. A (EP), Chlorpromazine Imp. A (EP), 3-(2-Chloro-10 H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide, Chlorpromazine Sulfoxide, Chlorpromazine Sulphoxide, Chlorpromazine Hydrochloride Impurity A, Chlorpromazine Impurity A
InChI formel InChI=1 S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Mængde 1 ml
Formel vægt 334.0907 g/mol