Få mere at vide
Chlorpromazine Sulfoxide, TRC
Artikelnummer. 30007351
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007351 25 mg
30006251 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007351 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42475525MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 969-99-3
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5-oxide (6CI,8CI), Aminazin sulfoxide, Ba 2835, Chlorpromazine 5-oxide, Chlorpromazine 5-sulfoxide, Chlorpromazine S-oxide, Chlorpromazine sulfoxide, Chlorpromazine sulphoxide, NSC 170990, Opromazine, 3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine S-Oxide
IUPAC navn 3-(2-chloro-5-oxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
SMIL CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)c3ccc(Cl)cc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)22(21)17-9-8-13(18)12-15(17)20/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
Formel vægt 334.0907
Procent renhed >95%