Få mere at vide
Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride (Chlorpromazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride), Mikromol
Artikelnummer. 30463050
Skift visning
Mængde:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30463050 4 x 25 mg
30050993 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463050 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0420.1100254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride (Chlorpromazine N,S,S-Trioxide Hydrochloride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
CAS 109724-46-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)-, N,5,5-trioxide, hydrochloride (6CI), Chlorpromazine Sulfone N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2O3S.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)24(22,23)17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chloro-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 403.32
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 402.0572 g/mol