Få mere at vide
Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 18683-73-3 |
| Molekylær formel | C17 H19 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5,5-dioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (6CI,7CI,8CI), Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)23(21,22)17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.32 |
| Formel vægt | 386.0623 |