missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| CAS | 18683-73-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H19 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 10H-Phenothiazine-10-propanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, 5,5-dioxide, hydrochloride (1:1), Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, 5,5-dioxide, monohydrochloride (6CI,7CI,8CI), Chlorpromazine Sulfone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2O2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)23(21,22)17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc13 |
| IUPAC navn | 3-(2-chloro-5,5-dioxophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?