missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorpromazine N-Oxide, TRC

Artikelnummer. 30367283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30367283 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30367283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC59643025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine N-Oxide
CAS 1672-76-0
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S
Mængde 25 mg
Synonym 2-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-oxide, Phenothiazine, 2-chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-, N-oxide (7CI,8CI), Ba 2836, Chlorpromazin N-oxide, Chlorpromazine N-oxide, Chlorpromazine oxide
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
Molekylvægt (g/mol) 334.86
Formel vægt 334.0907
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.