Få mere at vide
Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17929819
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17929819 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17929819 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0420.13
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2726144-94-9
Analyt- eller komponentnavne Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H19 Cl N2 O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Chlorpromazine N-Oxide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-20(2,21)11-5-10-19-14-6-3-4-7-16(14)22-17-9-8-13(18)12-15(17)19;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 371.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 370.0673 g/mol