Få mere at vide
Chlorpromazinhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 15425839
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425839 100 g 100g
15405839 10 g 10g
15415839 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63659.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355,321 g/mol
Chlorpromazinhydrochlorid anvendes som erstatning for benzidin, o-dianisidin og o-tolidin til bestemmelse af mikromængder af hæmoglobin og peroxidase. Chlorpromazin, Hydrochlorid bruges i cellesignalering og neurovidenskabsforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorpromazinhydrochlorid anvendes som erstatning for benzidin, o-dianisidin og o-tolidin til bestemmelse af mikromængder af hæmoglobin og peroxidase. Chlorpromazin, Hydrochlorid bruges i cellesignalering og neurovidenskabsforskning.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-09-0
Molekylær formel C17H20Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 355.321
MDL nummer MFCD00012654
InChI nøgle FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC navn 3-(2-chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine hydrochloride
Smeltepunkt 196 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 355.3
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof