Få mere at vide
Chlorpromazinhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 15405839
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405839 10 g 10g
15415839 25 g 25g
15425839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15405839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63659.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    873.15 DKK
    785.65 DKK / 10g
    Spare 87.50 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 69-09-0 | C17H20Cl2N2S | 355,321 g/mol
Chlorpromazinhydrochlorid anvendes som erstatning for benzidin, o-dianisidin og o-tolidin til bestemmelse af mikromængder af hæmoglobin og peroxidase. Chlorpromazin, Hydrochlorid bruges i cellesignalering og neurovidenskabsforskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorpromazinhydrochlorid anvendes som erstatning for benzidin, o-dianisidin og o-tolidin til bestemmelse af mikromængder af hæmoglobin og peroxidase. Chlorpromazin, Hydrochlorid bruges i cellesignalering og neurovidenskabsforskning.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-09-0
Molekylær formel C17H20Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 355.321
MDL nummer MFCD00012654
InChI nøgle FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorpromazine hydrochloride, sonazine, chlorpromazine hcl, chloractil, klorpromex, promacid, hebanil, propaphenin, hibernal, hybernal
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC navn 3-(2-chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine hydrochloride
Smeltepunkt 196°C
Farve Hvid
Mængde 10 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3779989
Merck Index 14,2185
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 355.3
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorpromazine hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorpromazine hydrochloride