Få mere at vide
Chlorpromazinhydrochlorid, 100,9 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475931 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11475931 100 g
11465931 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475931 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219032680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 69-09-0
Molekylær formel C17H20Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 355.321
InChI nøgle FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Chloro-10-[3-dimethylamino-propyl] phenothiazine, 2-Chloro-N, N- dimethyl-10H- phenothiazine-10- propanamine hydrochloride
PubChem CID 6240
ChEBI CHEBI:3649
IUPAC navn 3-(2-chlorphenothiazin-10-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine hydrochloride
Analyseprocentområde 1.009
Fysisk form Powder/Solution
Farve Colorless or White
Mængde 100 g
Formel vægt 355.3