Få mere at vide
Chlorpromazine-d6 Oxalate (N,N-dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpromazine-d6 Oxalate (N,N-dimethyl-d6) |
| CAS | 1276197-23-9 |
| Molekylær formel | C17 D6 H13 Cl N2 S . C2 H2 O4 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine oxalte, 3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-di(methyl-d3)propan-1-amine ethanedioate (1:1), Chlorpromazine-d6 oxalate, Chlorpromazine-D6 (N,N-dimethyl-D6) oxalate |
| InChI formel | InChI=1 S/C17H19ClN2S.C2H2O4/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;3-1(4)2(5)6/h3-4,6-9,12 H,5,10-11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/i1D3,2D3; |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2 H])([2 H])[2 H].OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(trideuteriomethyl)propan-1-amine;oxalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 414.936 |
| Formel vægt | 414.1287 g/mol |
| Vis mere |