missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30355709
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355709 10 mg
30350611 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30355709 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42475310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1329612-87-4
Molekylær formel C1613CH17D3Cl2N2S
Molekylvægt (g/mol) 359.34
Synonym 2-Chloro-N,N-(dimethyl-13C,d3)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino-13C,d3)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Klorproman-13C,d3, Marazine-13C,d3, Norcozine-13C,d3, Torazina-13C,d3, Tranzene-13C,d3
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N-methyl-N-(trideuterio(113C)methyl)propan-1-amine;hydrochloride
SMIL ClC1=CC(N2CCCN([13C]([2H])([2H])[2H])C)=C(C=C1)SC3=C2C=CC=C3.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1+1D3;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.