Få mere at vide
Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpromazine-13C,d3 Hydrochloride |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H/i1+1D3; |