missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorproethazine-d10 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30356153
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356153 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30356153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42470225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorproethazine-d10 Hydrochloride
CAS 1216730-87-8
Molekylær formel C19H14D10Cl2N2S
Mængde 25 mg
Synonym 2-Chloro-N,N-(diethyl-d10)-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(diethylamino-d10)propyl]phenothiazine Hydrochloride, Neuriplege-d10, RP 4909-d10
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2S.ClH/c1-3-21(4-2)12-7-13-22-16-8-5-6-9-18(16)23-19-11-10-15(20)14-17(19)22;/h5-6,8-11,14H,3-4,7,12-13H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 393.44
Formel vægt 392.1665
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.