Få mere at vide
Chlorphentermine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30350522
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30350522 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30350522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37508050MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphentermine Hydrochloride
CAS 151-06-4
Molekylær formel C10 H14 Cl N . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym Chlorphentermine Hydrochloride, Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 4-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, p-chloro-alpha,alpha-dimethyl-, hydrochloride (6CI,8CI), 1-(p-Chlorophenyl)-2-methyl-2-aminopropane hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alha-dimethylphenethylamine hydrochloride, Apsedon, Avicol, Avicol (pharmaceutical), Avipron, Chlorophentermine hydrochloride, Chlorphentermine hydrochloride, Chlorphenterminium chloride, Clomina, Dezopimon, Lucofen, Lucofene, Lukofen hydrochloride, NSC 76098, Nilgana, Pre-Sate, Presate hydrochloride, S 62, S 62-2, W 2426, WX 2426, p-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride, p-Chlorphentermine hydrochloride, 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H14ClN.ClH/c1-10(2,12)7-8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-6H,7,12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CC(C)(N)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 1-(4-chlorophenyl)-2-methylpropan-2-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 220.14
Formel vægt 219.0582