Få mere at vide
Chlorphenoxamine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051237
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051237 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051237 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1291.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorphenoxamine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenoxamine N-Oxide
CAS 110203-91-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenoxamine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethanamine, 2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, N-oxide, Chlorphenoxamine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C18H22ClNO2/c1-18(15-7-5-4-6-8-15,22-14-13-20(2,3)21)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3
SMIL CC(OCC[N+](C)(C)[O-])(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn 2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 319.83
Mængde 100 mg
Formel vægt 319.1339 g/mol