missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chlorphenoxamine, MedChemExpress

Artikelnummer. 16454617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16454617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16454617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1607

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.

Chlorphenoxamine is an antihistamine and anticholinergic used as an antipruritic and antiparkinsonian agent.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chlorphenoxamine
CAS 77-38-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H22ClNO
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (157.98 mM)
SMIL CN(CCOC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C)C
Molekylvægt (g/mol) 303.83
Formel vægt 303.83
Procent renhed 95.09%
Grad Research
Fysisk form Oil
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.