Få mere at vide
Chlorpheniramine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorpheniramine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 274.1237 |
| Procent renhed | >95% |