Få mere at vide
Chlorpheniramine Nitrile, TRC
Artikelnummer. 30006744
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006744 250 mg
18053510 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006744 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC424315250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65676-21-3
Molekylær formel C17H18ClN3
Molekylvægt (g/mol) 299.8
Synonym α-(4-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, α-(p-Chlorophenyl)-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-pyridineacetonitrile, Chlorpeniramine EP Impurity D;
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-pyridin-2-ylbutanenitrile
SMIL CN(C)CCC(C#N)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C2=CC=CC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpheniramine Nitrile
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN3/c1-21(2)12-10-17(13-19,16-5-3-4-11-20-16)14-6-8-15(18)9-7-14/h3-9,11H,10,12H2,1-2H3
Formel vægt 299.1189
Procent renhed >95%