Få mere at vide
Chlorpheniramine Maleate Salt, TRC
Artikelnummer. 30360334
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30360334 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360334 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4243001G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenamine Maleate
CAS 113-92-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Mængde 1 g
Synonym 2-Pyridinepropanamine, γ-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), (±)-Chlorpheniramine maleate, 1-Parachlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 1-p-Chlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, Allergin, Allergisan, Anallerge 4, Antagonate, C-Meton, Calimal, Carbinoxamide maleate, Chlor-Trimeton, Chlor-Tripolon, Chlorophenamine, Chloroprophenpyridamine maleate, Chlorphenamine hydrogen maleate, Chlorphenamine maleate, Chlorpheniramine maleate, Chlorprophenpyridamine maleate, Cloropiril, Histadur, Histadur dura-tabs, Histamil, Histaspan, Ibioton, Iramine, Lorphen, Neorestamin, Niramine, Pirafene, Piriex, Piriton, Puermin, Pyridamal 100, Synistamin, Teldrin, dl-Chlorpheniramine maleate
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Formel vægt 390.1346
Procent renhed >95