Få mere at vide
Chlorpheniramine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482119
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16482119 1 g
16470858 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16482119 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0286A
MedChemExpress Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Chlorpheniramine maleate is an histamine H1 receptor antagonist with IC50 of 12 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorpheniramine maleate
CAS 113-92-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H23ClN2O4
Mængde 1 g
Synonym Chlorphenamine maleate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (255.85 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (85.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=CC=N2.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Formel vægt 390.86
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation