Få mere at vide
(±)-Chlorpheniramine.maleate, Lipomed
Artikelnummer. 30463840
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463840 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463840 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMCPH887MA10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
(±)-Chlorpheniramine.maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenamine Maleate
CAS 113-92-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenamine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1), gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2 Z)-2-butenedioate (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 390.1346 g/mol