Få mere at vide
Chlorpheniramine maleate, 99%, Thermo Scientific™
308.96 DKK - 734.34 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 113-92-8
Molekylær formel C20H23ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 390.86
MDL nummer MFCD00069225
InChI nøgle DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N
Synonym chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate
PubChem CID 5281068
ChEBI CHEBI:3645
IUPAC navn [3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate
SMIL OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
11411000
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25238.06
5g
308.96 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11421000
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25238.14
25g
734.34 DKK
25g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
113-92-8
390.86
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N
5281068
[3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate
C20H23ClN2O4
MFCD00069225
chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate
CHEBI:3645
OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Chlorpheniramine maleate
C20H23ClN2O4
chlorpheniramine maleate, antagonate, allerclor, allergin, chlormene, alunex, carbinoxamide maleate, allergisan, -chlorpheniramine maleate salt, dl-2-p-chloro-a-2-dimethylamino ethylbenzyl pyridine bimaleate
OC(=O)\C=C/C([O-])=O.C[NH+](C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=N1
390.86
CHEBI:3645
99%
113-92-8
MFCD00069225
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUNA-N
[3-(4-chlorophenyl)-3-(pyridin-2-yl)propyl]dimethylazanium (2Z)-3-carboxyprop-2-enoate
5281068
390.86
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 204-037-5
missing translation for 'rtecsNumber' : US6503000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater