Få mere at vide
Chlorphenesin 2-Carbamate (3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol 2-Carbamate), Mikromol™
Artikelnummer. 17903226
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17903226 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17903226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1996.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorphenesin 2-Carbamate (3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol 2-Carbamate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenesin 2-Carbamate
CAS 61514-96-3
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenesin 2-Carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H12 Cl N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(4-chlorophenoxy)-, 2-carbamate (9CI), Carbamic acid, 2-(p-chlorophenoxy)-1-(hydroxymethyl)ethyl ester (7CI), Chlorphenesin 2-Carbamate
InChI formel InChI=1S/C10H12ClNO4/c11-7-1-3-8(4-2-7)15-6-9(5-13)16-10(12)14/h1-4,9,13H,5-6H2,(H2,12,14)
SMIL NC(=O)OC(CO)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn [1-(4-chlorophenoxy)-3-hydroxypropan-2-yl] carbamate
Molekylvægt (g/mol) 245.66
Mængde 25 mg
Formel vægt 245.0455 g/mol