Få mere at vide
Chlorphenesin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327585
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327585 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327585 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11553000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenesin
CAS 104-29-0
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenesin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 Cl O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
SMIL OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 3-(4-klorfenoxy)propan-1,2-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 202.63
Mængde 1 ml
Formel vægt 202,0397 g/mol