Få mere at vide
Chlorphenamin N-oxid maleat, Mikromol™
Beskrivelse
Klorphenamin N-oxid maleat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorphenamine N-Oxide Maleate |
| CAS | 2575516-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorphenamine N-Oxide Maleate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Chlorphenamine N-Oxide Maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMIL | C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-men-2-enedioinsyre; 3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-aminoxid |
| Vis mere |