Få mere at vide
Chlorphenamin N-oxid maleat, Mikromol™
Artikelnummer. 18040340
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18040340 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Klorphenamin N-oxid maleat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenamine N-Oxide Maleate
CAS 2575516-38-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenamine N-Oxide Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 O . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlorphenamine N-Oxide Maleate
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2O.C4H4O4/c1-19(2,20)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL C[N+](C)([O-])CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre; 3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-aminoxid
Molekylvægt (g/mol) 406.86
Mængde 100 mg
Formel vægt 406.1295 g/mol