Få mere at vide
Chlorphenamine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 18082230
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18082230 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082230 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Chlorphenamine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorphenamine Maleate
CAS 113-92-8
Analyt- eller komponentnavne Chlorphenamine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Brompheniramine Maleate Imp. B (EP), Brompheniramine Imp. B (EP), Chlorphenamine Maleate, Brompheniramine Maleate Imp. A (EP) as Maleate, Chlorpheniramine Maleate, gamma-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-2-pyridinepropanamine (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[p-Chloro-alpha-[2-(dimethylamino)ethyl]benzyl]pyridine maleate (1:1), (+/-)-Chlorpheniramine maleate, 1-Parachlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, 1-p-Chlorophenyl-1-(2-pyridyl)-3-dimethylaminopropane maleate, Allergin, Allergisan, Antagonate, C-Meton, Carbinoxamide maleate, Chlor-Trimeton, Chlor-Tripolon, Chlorophenamine, Chloroprophenpyridamine maleate, Chlorphenamine hydrogen maleate, Chlorphenamine maleate, Chlorpheniramine maleate, Chlorprophenpyridamine maleate, Cloropiril, Histadur, Histadur dura-tabs, Histaspan, Ibioton, Lorphen, Neorestamin, Piriex, Piriton, Puermin, Pyridamal 100, Synistamin, Teldrin, dl-Chlorpheniramine maleate, Brompheniramine Maleate Impurity A as Maleate, Brompheniramine Impurity A as Maleate
InChI formel InChI=1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CN(C)CCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 390.86
Mængde 250 mg
Formel vægt 390.1346 g/mol