Få mere at vide
Chlorphenamin maleat EP urenhed A (som dihydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 18022340
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18022340 25 mg
18000940 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022340 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0090.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Chlorphenaminel maleat EP urenhed A (som dihydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride
CAS 2575516-39-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H24 Cl N3 . 2 Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP), Chlorphenamine Imp. A (EP), 2-(4-Chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butanenitrile Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Imp. A (EP) as Dihydrochloride, Chlorphenamine Maleate Impurity A as Dihydrochloride, Chlorphenamine Impurity A as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SMIL Cl.Cl.CN(C)CCC(CCN(C)C)(C#N)c1ccc(Cl)cc1
IUPAC navn 2-(4-chlorophenyl)-4-(dimethylamino)-2-[2-(dimethylamino)ethyl]butannitril; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 366.76
Mængde 25 mg
Formel vægt 365.1192 g/mol