Få mere at vide
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30460795
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460795 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460795 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0090.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Chlorphenamine Maleate (Chlorpheniramine Maleate) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortetrazepam
CAS 10379-11-0
Analyt- eller komponentnavne Nortetrazepam
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 Cl N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 7-Chloro-5-(cyclohex-1-enyl)-1,3-dihydro-2 H-1,4-benzodiazepin-2-one, Tetrazepam Imp. E (EP), Nortetrazepam, Tetrazepam Impurity E
InChI formel InChI=1 S/C15H15ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h4,6-8 H,1-3,5,9H2,(H,18,19)
SMIL Clc1ccc2NC(=O)CN=C(C3=CCCCC3)c2c1
IUPAC navn 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 274.75
Mængde 1 ml
Formel vægt 274.0873 g/mol