Få mere at vide
Chloroxynil, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Chloroxynil bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Chloroxynil bruges som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det i et køligt, tørt og godt ventileret område væk fra uforenelige stoffer som oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroxynil |
| Smeltepunkt | 143 °C til 144 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 188.01 |
| Procent renhed | ≥97% |