Få mere at vide
Chloroxylenol, TRC
Artikelnummer. 30360104
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30360104 5 g
1 options
Artikelnummer. 30360104 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4279505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Molekylær formel C8 H9 Cl O
Mængde 5 g
Synonym 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Nipacide PX-R, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
SMIL Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC navn 4-chloro-3,5-dimethylphenol
Molekylvægt (g/mol) 156.61
Formel vægt 156.0342