Få mere at vide
Chloroxylenol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16491108 5 g
1 options
Artikelnummer. 16491108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1414
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Chloroxylenol is a broad spectrum antimicrobial chemical compound used to control bacteria, algae, fungi and virus.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroxylenol
Fysisk form Solid
CAS 88-04-0
Farve White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H9ClO
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Synonym 4-Chloro-3,5-dimethylphenol PCMX
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (638.53 mM)
SMIL OC1=CC(C)=C(Cl)C(C)=C1
Molekylvægt (g/mol) 156.61
Formel vægt 156.61
Procent renhed 99.12%