Få mere at vide
Kloroxylenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457693
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457693 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457693 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1997.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroxylenol
CAS 88-04-0
Analyt- eller komponentnavne Chloroxylenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H9 Cl O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Phenol, 4-chloro-3,5-dimethyl-, 3,5-Xylenol, 4-chloro- (6CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-hydroxy-1-chlorobenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-1,3-dimethylbenzene, 2-Chloro-5-hydroxy-m-xylene, 3,5-Dimethyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3,5-Xylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol, 4-Chloro-5,3-dimethylphenol, 4-Chloro-m-xylenol, Benzytol, Camel, Camel (pesticide), Chloroxylenol, Desson, Dettol, Dettol (biocide), Ecotru, Espadol, Finecide C 2000, Hokubarine E 400, Husept Extra, NSC 4971, Nipacide PX, Ottasept, Ottasept Extra, PCMX, Parametaxylenol, RBA 777, p-Chloro-3,5-xylenol, p-Chloro-m-Xylenol
InChI formel InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1cc(O)cc(C)c1Cl
IUPAC navn 4-chloro-3,5-dimethylphenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 156.61
Mængde 10 mg
Formel vægt 156,0342 g/mol