Få mere at vide
Chloroxine, TRC
Artikelnummer. 30004061
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004061 10 g
17920785 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42413510G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-76-2
Molekylær formel C9 H5 Cl2 N O
Molekylvægt (g/mol) 214.05
Synonym 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP)
IUPAC navn 5,7-dichloroquinolin-8-ol
SMIL Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Formel vægt 212.9748
Procent renhed >95%