Få mere at vide
Chlorotris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane |
| CAS | 1178-79-6 |
| Molekylær formel | C30H39ClSn |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Chlorotris(neophyl)stannane, Trineophylchlorostannane, Trineophyltin Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/3C10H13.ClH.Sn/c3*1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;;/h3*4-8H,1H2,2-3H3;1H;/q;;;;+1/p-1 |
| SMIL | Cl[Sn](CC(C=1C=CC=CC1)(C)C)(CC(C=2C=CC=CC2)(C)C)CC(C=3C=CC=CC3)(C)C |
| IUPAC navn | chlorotris(2-methyl-2-phenylpropyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 553.79 |
| Formel vægt | 554.18 |