Få mere at vide
Klorotris (1-methylethyl)silan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorotris(1-methylethyl)silane |
| CAS | 13154-24-0 |
| Molekylær formel | C9H21ClSi |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Chlorotriisopropylsilane, Chlorotris(1-methylethyl)silane, Triisopropylchlorosilane, Triisopropylsilyl Chloride, TIPS-Cl |
| InChI formel | InChI=1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| SMIL | CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C |
| IUPAC navn | Klor-tri(propan-2-yl)silan |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.8 |
| Formel vægt | 192.1101 |